Documentos Principais
SCWP02500
Millipore
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 8,0 μm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore Membrane Filter, 8 µm pore size
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
Parâmetros
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
135 μm
extraíveis gravimétricos
6%
índice de refração
n/D 1.515
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
8.0 μm pore size
84 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: SCWP
Aplicação
  • QC of fluid holding tanks
  • Fluid monitoring
  • Air monitoring
  • Particle collection
  • Particle analysis
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
GROWTH AND PHOSPHORUS UPTAKE BY THE TOXIC DINOFLAGELLATE ALEXANDRIUM CATENELLA (DINOPHYCEAE) IN RESPONSE TO PHOSPHATE LIMITATION1
Jauzein C, et al.
Journal of Phycology null
Occupational exposure of hairdressers to [14C]-para-phenylenediamine-containing oxidative hair dyes: a mass balance study
Hueber-Becker F, et al.
Food And Chemical Toxicology null