Documentos Principais
AP3212450
Millipore
Espaçador de rede tecida, Dacron, 124 mm
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PET
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PET membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Diâmetro
124 mm
diâmetro do filtro
124 mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: AP32
Tipo de filtro: Filtro de rede
Aplicação
  • Combinação de várias etapas de filtração
  • Evita que os filtros a montante e a jusante fiquem cegos