LCWG04700
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 10,0 μm
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white, gridded
Sinônimo(s):
Mitex Membrane Filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
gridded
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Mitex™
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
130 μm
cor
white
Matriz
Mitex™
tamanho de poro
10.0 μm pore size
60 % porosity
ponto de bolha
≥0.03 bar, air with methanol at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Features & Benefits:
•Broad chemical compatibility
•Biologically and chemically inert
•Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)
Applications:
Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13