LCWP09025
Filtro de membrana Mitex
Mitex™, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 10,0 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Mitex™
Parâmetros
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
130 μm
Matriz
Mitex™
tamanho de poro
10.0 μm pore size
60 % porosity
ponto de bolha
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Recursos & Benefícios:
•ampla compatibilidade química
•Inerte biológica e quimicamente
•Estável em temperaturas acima de 260 °C (500 °F) e abaixo de -100 °C (-148 °F)
Aplicações:
ácidos, bases e líquidos criogênicos clarificantes; propulsores clarificantes; análise de líquidos hidráulicos; isolamento de RNA
Aplicação
- Clarificação de ácidos, bases e fluidos criogênicos
- Clarificação de propulsores
- Isolamento de RNA
- Monitoramento de ar