Documentos Principais
LSWP09025
Millipore
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 5,0 μm
Mitex, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Mitex Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Mitex
Parâmetros
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
170 μm
matriz
Mitex
tamanho de poro
5.0 μm pore size
60 % porosity
ponto de bolha
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
Informações legais
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany