73983
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid
analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)
Sinônimo(s):
Benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
temperatura de autoignição
1061 °F
qualidade
traceable to primary standards (LGC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
p.e.
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting point evaluation performed in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point analysis
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protocolos
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18