67372
Melting point standard 283-286°C
analytical standard
Sinônimo(s):
Anthraquinone, ATQ
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.16 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 190 °C)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pb
379-381 °C (lit.)
pf
283-286 °C (±0.3°C)
284-286 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
chave InChI
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The mp value is recorded as an average of 6 to 12 measurements with a Büchi B-545 equipment that is calibrated against primary standards. Melting point is determined by Capillary method, as described in Ph. Eur. 2.2.14.
Aplicação
This product also features as a reference standard in thermal property investigations.
Características e benefícios
- Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
- Grade: Analytical Standard
- Melting point validated in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)