50296
Melting point standard 47-49°C
analytical standard
Sinônimo(s):
Benzophenone, Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 108 °C)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pb
305 °C (lit.)
pf
47-49 °C (±0.3°C)
47-51 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Traceable to primary standards from LGC, London
- Grade: Analytical Standard
- Melting point standardized in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protocolos
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18