73664
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18870, Benzophenone
traceable to primary standards (LGC)
Sinônimo(s):
Benzophenone, Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for the calibration of the thermosystem 900
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 108 °C)
qualidade
traceable to primary standards (LGC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
p.e.
305 °C (lit.)
pf
47-51 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting point evaluation performed in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point determinations, respectively
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protocolos
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18