15809
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide
traceable to primary standards (LGC)
Sinônimo(s):
p-Toluamide, 4-Methylbenzamide
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
135.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
161-163 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
chave InChI
UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Mettler-Toledo calibration substance ME 30130597, p-toluamide is an analytical standard, ideal for use in the routine calibration of Mettler-Toledo melting point instrument. Its value is measured as a mean of 6 to 12 iterations using a Mettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated with primary standards. The melting point determination is carried out by Capillary method in accordance with European Pharmacopeia (2.2.14.)
Aplicação
p-Toluamide Mettler-Toledo calibration substance ME 30130597 is used to calibrate Mettler-Toledo melting point instruments.
Características e benefícios
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC, London)
- Melting point evaluated in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?