41131
Sacarina
traceable to primary standards (LGC)
Sinônimo(s):
2,3-Di-hidroxi-1,2-benzisotiazol-3-ona-1,1-dióxido, Sulfimida o-benzoica, Imida do ácido 2-sulfobenzoico
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
qualidade
traceable to primary standards (LGC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
226-229 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting point evaluation conducted in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point determinations, respectively
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
- Uncertainty of measurement up to ± 0.3 °C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?