77634
Vanilina
traceable to primary standards (LGC)
Sinônimo(s):
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldeído, Aldeído vanílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.3 (vs air)
pressão de vapor
>0.01 mmHg ( 25 °C)
qualidade
traceable to primary standards (LGC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
p.e.
170 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Mettler-Toledo calibration substance ME 51143093, vanillin is an analytical standard for use in the regular checking of Mettler-Toledo melting point instrument. Its value equals an average of 6 to 12 measurements with a Mettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated against primary standards. The melting point is validated by Capillary method according to European Pharmacopeia (2.2.14.)
Aplicação
Características e benefícios
- Traceable to a primary standard (LGC, London)
- Melting point evaluation conducted in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point determinations, respectively
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
- Standard deviation up to ± 0.2 °C
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?