101303
Triphenylmethane
99%
Sinônimo(s):
1,1′,1′′-Methylidynetris[benzene], Tritane
About This Item
Ensaio
99%
forma
solid
pb
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
pf
92-94 °C (lit.)
densidade
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
chave InChI
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3