1.08510
Vanillin
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0029 hPa ( 25 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
temperatura de autoignição
>400 °C
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
80-83.5 °C
temperatura de transição
flash point 160 °C
solubilidade
9 g/L
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup