Documentos Principais
1.00894
SAFC
Sucralose
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sucralose, 1,6-dicloro-1,6-didesoxi-β-D-frutofuranosil-4-cloro-4-desoxi-α-D-galactopiranosídeo, E955, Sacarose triclorada
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19Cl3O8
Número CAS:
Peso molecular:
397.63
Beilstein:
3654410
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352121
Número do índice EC:
259-952-2
Agency
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
descrição
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF,JPE
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
powder
tamanho de partícula
≤12 μm (d90)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
130 °C (decomposition)
densidade
1.62 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
chave InChI
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A sucralose é um adoçante de alta intensidade não cariogênico e que é adequado para diabéticos e pacientes com tolerância reduzida à glicose. Além disso, é facilmente solúvel e mascara o amargor e gosto de medicamento com facilidade, tornando-a excepcionalmente adequada para aplicações farmacêuticas.
Nossa sucralose está disponível na forma micronizada ou granular, ambas com grau farmacêutico, permitindo que você escolha a forma de acordo com as suas necessidades individuais. Graças a seu comportamento de dispersão otimizado, o pó de sucralose é normalmente recomendado para formulações sólidas, ao passo que o comportamento de dissolução rápida da sucralose granular a torna muito adequada para formulações líquidas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Um adoçante sintético detectável por humanos. Ativa os receptores de sabores doces T1R2/T1R3 nas células enteroendócrinas e estimula uma maior secreção hormonal de peptídeo-1 semelhante ao glucagon e peptídeo insulinotrófico dependente de glicose.
Características e benefícios
  • Perfis de sabor semelhante ao açúcar excelentes
  • Mascaram o gosto amargo e notas indesejadas de medicamentos com facilidade
  • Alta potência de doçura oferece melhor relação custo-benefício
  • Estabilidade aprimorada
  • Não cariogênico e adequado para diabéticos e pacientes com fenilcetonúria
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
A substância 1.00894 não tem número de registro REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), porque o único uso apoiado é o uso em produtos medicinais para uso humano ou veterinário ou em alimentos ou rações, conforme o artigo 2 do Regulamento REACH (CE) N.º 1907/2006.
Aplicação
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Xylitol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
X3375
Xylitol