Documentos Principais
W310700
Sigma-Aldrich
Vanilina
≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldeído, Aldeído vanílico
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número FEMA:
3107
Beilstein:
472792
Número CE:
Conselho da Europa nº:
107
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.018
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
densidade de vapor
5.3 (vs air)
pressão de vapor
>0.01 mmHg ( 25 °C)
descrição
Agency/Method; meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥97%
Formulário
powder or crystals
p.e.
170 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble(lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A vanilina é o composto de sabor e fragrância mais popular do mundo. A vanilina, um composto aromático polar de sabor, está presente nos extratos de sabores naturais e artificiais de baunilha.
Aplicação
  • A vanilina e o álcool 4-hidroxibenzílico promovem a proliferação celular e a diferenciação de neuroblastos no giro denteado de camundongos por meio do aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro e da quinase B relacionada à tropomiosina: O estudo explorou como a vanilina e o álcool 4-hidroxibenzílico promovem a proliferação celular e a diferenciação de neuroblastos em camundongos, destacando seus potenciais efeitos neurogênicos (Cho et al., 2016).
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ethyl maltol ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W348708
Ethyl maltol
Ethyl vanillin analytical standard
Supelco
75042
Ethyl vanillin
Vanillic acid ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W398802
Vanillic acid
Kriengsak Lirdprapamongkol et al.
In vivo (Athens, Greece), 24(4), 501-506 (2010-07-30)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a promising anticancer agent which selectively kills cancer cells with little effect on normal cells. However, TRAIL resistance is widely found in cancer cells. We have previously reported antimetatstatic and antiangiogenic effects of
Subhashini Selvaraju et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 51(14), 2957-2959 (2015-01-17)
An eumelanin-inspired core derived from the natural product, vanillin (vanilla bean extract) was utilized for the synthesis of eumelanin-inspired small molecules and polymer via Sonogashira cross coupling. The materials demonstrate that the methyl 4,7-dibromo-5,6-dimethoxy-N-methyl-1H-indole-2-carboxylate core can serve as a new
Nethaji J Gallage et al.
Molecular plant, 8(1), 40-57 (2015-01-13)
In recent years, biotechnology-derived production of flavors and fragrances has expanded rapidly. The world's most popular flavor, vanillin, is no exception. This review outlines the current state of biotechnology-based vanillin synthesis with the use of ferulic acid, eugenol, and glucose
Determination of vanillin and related flavor compounds in natural vanilla extracts and vanilla-flavored foods by thin layer chromatography and automated multiple development.
Belay MT and Poole CF.
Chromatographia, 37(7-8), 365-373 (1993)
Chia-Lin Lee et al.
Journal of natural products, 72(9), 1568-1572 (2009-08-21)
Two new sesquiterpene coumarins, designated 5'-acetoxy-8'-hydroxyumbelliprenin (1) and 10'R-acetoxy-11'-hydroxyumbelliprenin (2), and a new diterpene, 15-hydroxy-6-en-dehydroabietic acid (3), along with 27 known compounds, were isolated from a CHCl(3)-soluble extract of Ferula assa-foetida through bioassay-guided fractionation. The structures of the new metabolites