Voltar
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid
Sinônimo(s):
Benzoic acid
Fórmula linear:
C
6
H
5
COOH
Número CAS:
65-85-0
Peso molecular:
122.12
Número CE:
200-618-2
Products
Marca
Supelco (1)
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Classe da estrutura Markush
Grupo de estrutura Markush
Tipo de material de referência
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
73983
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid,
analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)