Y0001081
Mefenamic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,3-Dimethylaniline, 1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.2 (vs air)
família API
mefenamic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
p.e.
221-222 °C (lit.)
pf
2.5 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)