F9005
Flufenamic acid
analytical standard, for drug analysis
Sinônimo(s):
N-(3-[Trifluoromethyl]phenyl)anthranilic acid, N-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard, for drug analysis
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
132-135 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
chave InChI
LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?