D3281
Diflunisal
analytical standard
Sinônimo(s):
2′,4′-Difluoro-4-hydroxy-[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC(F)=CC=C1C2=CC(C(O)=O)=C(O)C=C2
InChI
1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
chave InChI
HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?