860417
Salicylamide
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzamide
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
140-144 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
chave InChI
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?