Key Documents
765074
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzamide
97%
Sinônimo(s):
p-Iodobenzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6INO
Número CAS:
Peso molecular:
247.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
215-217 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6INO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
chave InChI
XRNBLQCAFWFFPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3