Documentos Principais
642371
Sigma-Aldrich
5-Bromoindoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8BrN
Número CAS:
Peso molecular:
198.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
36-40 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2NCCc2c1
InChI
1S/C8H8BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
chave InChI
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)