Documentos Principais
734489
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
241.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
150-155 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Br
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
chave InChI
UOPZFPWKIZTDRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)