Documentos Principais
595934
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-N-methylmaleimide
99%
Sinônimo(s):
1-Methyl-3,4-dibromomaleimide, 3,4-Dibromo-1-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 3,4-Dibromo-1-methyl-2,5-dihydropyrrole-2,5-dione, 3,4-Dibromo-1-methylpyrrole-2,5-dione, 3,4-Dibromo-N-methylmaleimide, 3,4-Dibromo-N-methylpyrrole-2,5-dione, N-Methyl-2,3-dibromomaleimide, N-Methyldibromomaleimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3Br2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
268.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
120-124 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
imide
maleimide
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)C(Br)=C(Br)C1=O
InChI
1S/C5H3Br2NO2/c1-8-4(9)2(6)3(7)5(8)10/h1H3
chave InChI
CKITYUQKOJMMOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3-Dibromo-N-methylmaleimide can be used to synthesize bis-indolylmaleimides via reaction with indolyl magnesium bromide. It can also undergo mono-cross coupling with triorganoindium derivatives which can be further coupled with naphthodithiophene to form an intermediate for [5]thiahelicene synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Metal-catalyzed cross-coupling reactions of halomaleic anhydrides and halomaleimides: synthesis of structurally interesting and biologically important natural and unnatural products"
Deore SP and Argade PN
Synthesis, 46(03), 281-289 (2014)
Synthesis of arcyriarubin B and related bisindolylmaleimides.
Brenner M, et al.
Tetrahedron, 44(10), 2887-2892 (1988)