P27100
N-Phenylmaleimide
97%
Sinônimo(s):
1-Phenyl-pyrrole-2,5-dione, 1-[4-(Acetoxy)phenyl]maleimide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
162-163 °C/12 mmHg (lit.)
pf
85-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
chave InChI
HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?