L-059
Lorazepam-D4 glucuronide lithium salt solution
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (50:50) (v/v), (as free acid)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (50:50) (v/v), (as free acid))
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of lorazepam glucuronide by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Lorazepam glucuronide is a primary urinary metabolite of lorazepam, a benzodiazepine often prescribed for treatment of anxiety disorders.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C