V9879
[Arg8]-Vasopressin acetate salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-Hypophamine, AVP, Antidiuretic hormone, Arginine vasopressin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 20.0-20.8 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC1=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N15O12S2.C2H4O2/c47-27-22-74-75-23-33(45(73)61-17-5-9-34(61)44(72)56-28(8-4-16-53-46(51)52)39(67)54-21-37(50)65)60-43(71)32(20-36(49)64)59-40(68)29(14-15-35(48)63)55-41(69)31(18-24-6-2-1-3-7-24)58-42(70)30(57-38(27)66)19-25-10-12-26(62)13-11-25;1-2(3)4/h1-3,6-7,10-13,27-34,62H,4-5,8-9,14-23,47H2,(H2,48,63)(H2,49,64)(H2,50,65)(H,54,67)(H,55,69)(H,56,72)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,68)(H,60,71)(H4,51,52,53);1H3,(H,3,4)/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
chave InChI
ZHFGXNMADRRGQP-HPILINOVSA-N
Informações sobre genes
human ... AVP(551) , AVPR1A(552) , AVPR1B(553) , AVPR2(554)
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
- used as a vasopressin receptor agonist to test vasopressin receptors
- used to evoke peripheral V1a receptor-mediated vasoconstriction
- as a supplement in Ham′s F12/Dulbecco′s modified Eagle′s medium for proximal tubule and glomerular explant cell culture
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?