V1005
[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
DDAVP, Desmopressin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H]2CSSCCC(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N2)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H64N14O12S2.C2H4O2.H2O/c47-35(62)15-14-29-40(67)58-32(22-36(48)63)43(70)59-33(45(72)60-18-5-9-34(60)44(71)56-28(8-4-17-52-46(50)51)39(66)53-23-37(49)64)24-74-73-19-16-38(65)54-30(21-26-10-12-27(61)13-11-26)41(68)57-31(42(69)55-29)20-25-6-2-1-3-7-25;1-2(3)4;/h1-3,6-7,10-13,28-34,61H,4-5,8-9,14-24H2,(H2,47,62)(H2,48,63)(H2,49,64)(H,53,66)(H,54,65)(H,55,69)(H,56,71)(H,57,68)(H,58,67)(H,59,70)(H4,50,51,52);1H3,(H,3,4);1H2/t28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+;;/m1../s1
chave InChI
KWCKGAOCVGPZIC-VCCVNBJCSA-N
Informações sobre genes
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Aplicação
- in induction of antidiuresis
- as agonist of V2-receptor (V2R)
- for Von Willebrand factor (VWF) secretion in bleeding diathesis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?