N5266
Neurotensin Fragment 8-13 acetate salt
≥97% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
L-arginyl-L-arginyl-L-prolyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-leucine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Neurotensin Fragment 8-13 acetate salt, ≥97% (HPLC)
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C38H64N12O8/c1-5-22(4)30(34(55)48-28(36(57)58)19-21(2)3)49-32(53)27(20-23-12-14-24(51)15-13-23)47-33(54)29-11-8-18-50(29)35(56)26(10-7-17-45-38(42)43)46-31(52)25(39)9-6-16-44-37(40)41/h12-15,21-22,25-30,51H,5-11,16-20,39H2,1-4H3,(H,46,52)(H,47,54)(H,48,55)(H,49,53)(H,57,58)(H4,40,41,44)(H4,42,43,45)
chave InChI
DQDBCHHEIKQPJD-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ligação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?