PZ0175
PD 149163 tetrahydrochloride hydrate
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
N2-[(2S)-2,6-Diaminohexyl]-L-lysyl-L-prolyl-L-tryptophyl-3-methyl-L-valyl-L-Leucine ethyl ester tetrahydrochloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder (Hygroscopic)
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥12 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl.Cl.CCOC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CCCCN)NC[C@@H](N)CCCCN)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H71N9O6.4ClH.H2O/c1-7-57-41(56)34(23-27(2)3)49-39(54)36(42(4,5)6)50-37(52)33(24-28-25-46-31-17-9-8-16-30(28)31)48-38(53)35-19-14-22-51(35)40(55)32(18-11-13-21-44)47-26-29(45)15-10-12-20-43;;;;;/h8-9,16-17,25,27,29,32-36,46-47H,7,10-15,18-24,26,43-45H2,1-6H3,(H,48,53)(H,49,54)(H,50,52);4*1H;1H2/t29-,32-,33-,34-,35-,36+;;;;;/m0...../s1
chave InChI
PIFVEGOSSWCHFK-AEPODNBTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer many products related to neurotensin receptors for your research needs.