L1277
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Isoelectric focusing marker, pI (1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
Sinônimo(s):
Lens culinaris agglutinin, LcH
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Nível de qualidade
embalagem
vial of ~1 mg protein
pI
(1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
LcH is not blood group specific. It has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. LcH is comprised of two isomers, LcH-A (mol. wt. 49,000) and LcH-B (mol. wt. 49,000). LcH-A is mitogenic. Conjugates are prepared from purified lectin.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?