Documentos Principais
L0511
Sigma-Aldrich
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Sepharose conjugate, saline suspension
Sinônimo(s):
Lens culinaris agglutinin, LcH
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
conjugado
Sepharose conjugate
Nível de qualidade
Formulário
saline suspension
Extensão da rotulagem
~2 mg per mL
Matriz
Sepharose 4B
capacidade
15 mg/mL binding capacity (porcine thyroglobulin)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
LcH is not blood group specific. It has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. LcH is comprised of two isomers, LcH-A (mol. wt. 49,000) and LcH-B (mol. wt. 49,000). LcH-A is mitogenic. Conjugates are prepared from purified lectin.
forma física
Suspension in 20% ethanol containing 0.9% NaCl, 1 mM CaCl2, and 1 mM MnCl2
Informações legais
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
María-Ángeles Cortés-Gómez et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
In Alzheimer's disease (AD), the reduction in acetylcholinesterase (AChE) enzymatic activity is not paralleled with changes in its protein levels, suggesting the presence of a considerable enzymatically inactive pool in the brain. In the present study, we validated previous findings