R5500
Ribonuclease A
Type XII-A, ≥90% (SDS-PAGE), 75-125 Kunitz units/mg protein
Sinônimo(s):
RNase A, Ribonuclease pancreática, Ribonucleato de 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
tipo
Type XII-A
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
75-125 Kunitz units/mg protein
peso molecular
~13,700
técnica(s)
cell based assay: suitable
Impurezas
salt, essentially free
adequação
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
protease, essentially free
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A RNase A é usada para remover RNA de preparados de plasmídeo de DNA e DNA genômico e amostras de proteína.
- A RNase A também é usada para análise de sequência de RNA e ensaios de proteção.
- A RNase A foi usada como ferramenta para desenvolvimento de fármacos auxiliado por computador.
- A RNase A dá suporte à análise de sequências de RNA.
- A RNase A hidrolisa o RNA contido em amostras de proteínas.
- A purificação do DNA é apoiada pela RNase A.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Nota de análise
Aplicação
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Protocolos
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.