E6126
Enolase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Sinônimo(s):
2-Phospho-D-glycerate hydro-lyase, Phosphopyruvate hydratase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥50 units/mg protein
peso molecular
93 kDa
composição
Protein, 50-80% modified Warburg-Christian
solubilidade
15 mM Tris HCl, pH 7.4: soluble 1.0 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.