G2267
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from rabbit muscle
lyophilized powder, ≥75 units/mg protein
Sinônimo(s):
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit muscle
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥75 units/mg protein
composição
Protein, ≥80% biuret
atividade externa
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
lactic dehydrogenase, myokinase, and pyruvate kinase ≤0.01%
triosephosphate isomerase ≤0.1%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- for measurements of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) activity assay
- to generate a linear standard curve to analyse GAPDH activity in the experimental samples collected from mice
- in anti-aggregation assays
- in purified GAPDH studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Inibidor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.