A8811
Aldolase from rabbit muscle
ammonium sulfate suspension, 10-20 units/mg protein
Sinônimo(s):
D-Fructose-1,6-bisphosphate-D-glyceraldehyde-3-phosphate-lyase, Fructose-diphosphate Aldolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit muscle
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
10-20 units/mg protein
atividade externa
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%
lactic dehydrogenase ≤0.03%
phosphoglucose isomerase ≤0.6%
pyruvate kinase ≤0.1%
triosephosphate isomerase ≤0.05%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- in standard 1-phosphofructokinase from rabbit muscle (RPFK-1) assay
- as a standard in the characterization of metabolic enzymes from glaucomatous tissues
- in fructose 2,6-bisphosphate assay of human cell lines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions