T6258
Triosephosphate Isomerase from rabbit muscle
Type X, lyophilized powder, ≥3,500 units/mg protein
Sinônimo(s):
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type X
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥3,500 units/mg protein
peso molecular
calculated mol wt 53.2 kDa
composição
Protein, 60-90% biuret
atividade externa
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3