F3627
D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate
≥98%, amorphous powder
Sinônimo(s):
Sodium (2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Corynebacterium)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
amorphous powder
Impurezas
<0.05 mol % fructose 1,6-diphosphate
<1.5 mol % glucose 6-phosphate
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
traços de cátion
Na: 14.6-15.6% (dry basis)
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OC[C@@]1(O)O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-2-6(10)5(9)4(8)3(15-6)1-14-16(11,12)13;;;/h3-5,7-10H,1-2H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,4-,5+,6-;;;/m1.../s1
chave InChI
VSCMQICEHMPOEC-HTKRKRNRSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.