Documentos Principais
344342
Millipore
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
"A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
Sinônimo(s):
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 4276
Ensaio
≥95% (chromatography)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezas
≤0.50% Fructose-1,6-diphosphate
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h3,5-8,10-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-;;/m1../s1
chave InChI
ZWRAEINUXILZBD-ABICQQBESA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3