G6751
α-Glycerophosphate Dehydrogenase from rabbit muscle
Type I, ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein
Sinônimo(s):
sn-Glycerol-3-phosphate Dehydrogenase from rabbit muscle, sn-Glycerol-3-phosphate:NAD+ 2-oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit muscle
Nível de qualidade
tipo
Type I
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
100-300 units/mg protein
condição de armazenamento
(Tightly closed)
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
atividade externa
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Triosephosphate isomerase ≤0.02%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Research area: Cell Signaling
Aplicação
- in the reaction mixture to measure the glycerol kinase activity
- to demonstrate compartmentalized enzymatic reactions where NADH is involved
- in the reaction mixture assay for L-fuculose-1-phosphate aldolase
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions