G6880
α-Glycerophosphate Dehydrogenase from rabbit muscle
Type X, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Sinônimo(s):
sn-Glycerol-3-phosphate Dehydrogenase from rabbit muscle, sn-Glycerol-3-phosphate:NAD+ 2-oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type X
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥100 units/mg protein
composição
Protein, ≥75%
atividade externa
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Triosephosphate isomerase ≤0.02%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1