83875
D-Ribose 5-phosphate disodium salt dihydrate
≥99% (TLC)
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤5% solvent (ethanol, methanol)
6-15% water
cor
light yellow
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na.2H2O/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t3-,4+,5-;;;;/m0..../s1
chave InChI
ROFJYRUKQPRHKK-WFAHMUOKSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Pentose Phosphate Pathway operates in tissues that synthesize fatty acids and steroids. Learn more about the Pentose Phosphate Pathway, what it is and how it works.