Documentos Principais
R9875
Sigma-Aldrich
D-Ribulose 5-phosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ru-5-P
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11O8P · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
230.11 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
chicken liver (enzyme)
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
<1.0% acetone
<1.0% ethanol (GC)
<1.0% methanol
cor
white to faint yellow
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
Na: 11.0-16.5% (dry basis)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
chave InChI
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Intermediate metabolite in the methionine salvage pathway.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A simple method for the preparation of D-ribulose 5-phosphate.
S PONTREMOLI et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 643-645 (1962-03-01)
Artigos
The Pentose Phosphate Pathway operates in tissues that synthesize fatty acids and steroids. Learn more about the Pentose Phosphate Pathway, what it is and how it works.