Documentos Principais
SML1438
Sigma-Aldrich
LY2090314
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[9-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-(1-piperidinylcarbonyl)pyrrolo[3,2,1-jk][1,4]benzodiazepin-7-yl]-4-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 3-[9-Fluoro-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-7-yl]-4-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2,5-dione, LY-2090314
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H25FN6O3
Número CAS:
Peso molecular:
512.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCCCC1)N(C2)CCN3C4=C2C=C(F)C=C4C(C5=C(C6=CN=C7N6C=CC=C7)C(NC5=O)=O)=C3
InChI
1S/C28H25FN6O3/c29-18-12-17-15-34(28(38)32-7-3-1-4-8-32)11-10-33-16-20(19(13-18)25(17)33)23-24(27(37)31-26(23)36)21-14-30-22-6-2-5-9-35(21)22/h2,5-6,9,12-14,16H,1,3-4,7-8,10-11,15H2,(H,31,36,37)
chave InChI
HRJWTAWVFDCTGO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
LY2090314 can decrease the development of human MYCN amplified and non-amplified neuroblastoma (NB) cell lines in vitro. It has the ability to prevent the multiplication, colony formation and cell confluency of neuroblastoma.
LY2090314 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) currently in clinical trials for cancer therapy. LY2090314 has IC50 values of 1.5 nM and 0.9 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively.
LY2090314 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
IWR-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I0161
IWR-1
CHIR99021 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1046
CHIR99021
Bay 11-7082 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
B5556
Bay 11-7082
SB 202190 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S7067
SB 202190
Curcumin from Curcuma longa (Turmeric), powder
Sigma-Aldrich
C1386
Curcumin
Dexametasona powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sigma-Aldrich
D4902
Dexametasona
Antiproliferative and apoptotic effect of LY2090314, a GSK-3 inhibitor, in neuroblastoma in vitro
Kunnimalaiyaan S, et al.
BMC Cancer, 18(1), 560-560 (2018)