PZ0313
PF-04802367
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)propyl)-5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)oxazole-4-carboxamide, PF 04802367, PF-367, PF-4802367
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(C2=C(C(NCCCN3N=CN=C3)=O)N=CO2)=CC=C1OC
InChI
1S/C16H16ClN5O3/c1-24-13-4-3-11(7-12(13)17)15-14(20-10-25-15)16(23)19-5-2-6-22-9-18-8-21-22/h3-4,7-10H,2,5-6H2,1H3,(H,19,23)
chave InChI
RQFYFNAGNBUGFC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)