T3434
Tyrphostin AG 490
solid
Sinônimo(s):
2-Cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(benzyl)-2-propenamide, 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(phenylmethyl)-2-propenamide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
yellow
solubilidade
DMSO: soluble 10 mg/ml, clear, yellow
ethanol: 5 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8+
chave InChI
TUCIOBMMDDOEMM-RIYZIHGNSA-N
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064) , IL2(3558) , JAK2(3717)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology