T2949
Anti-mTOR antibody produced in rabbit
1.0-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FKBP-12 rapamycin associated protein, Anti-FRAP, Anti-RAFT, Anti-SEP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 289 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1.0-1.5 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1.0-1.5 μg using 300 μg RIPA extract of human transformed kidney HEK 293T cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extracts of rat brain tissue
western blot: 1:500 using mouse brain tissue
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FRAP1(2475)
mouse ... Frap1(56717)
rat ... Frap1(56718)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.