M5670
Anti-MAP Kinase- ERK1/ERK2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-MAP Kinase (ERK-1, ERK-2), Anti-Mitogen Activated Protein Kinase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-MAP Kinase (ERK-1, ERK-2) antibody produced in rabbit, whole antiserum
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen ERK-2 42 kDa
antigen, ERK-1 44 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:40,000-1:20,000 using rat brain extract and mouse NIH 3T3 fibroblast extract, respectively
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
mouse ... Mapk1(26413) , Mapk3(26417)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)