SAB4200176
Anti-JNK antibody, Mouse monoclonal
clone 1C2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-JNK-46, Anti-JNK1, Anti-JNK1A2, Anti-JNK21B1/2, Anti-JUN N-terminal kinase, Anti-MAP kinase 8, Anti-MAPK8, Anti-PRKM8, Anti-SAPK1, Anti-stress-activated protein kinase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C2, monoclonal
peso molecular
antigen ~43 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Monoclonal Anti-JNK antibody is specific for human, mouse and rat JNK1 (43 kDa) and/or JNK2 (55 kDa).
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)